Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MG550-HA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
27.50 € - 253.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 65 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 1,5 μm |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15932830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-024 |
24 mm |
27.50 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15942830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-047 |
47 mm |
78.90 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15952830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-050 |
50 mm |
88.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-055 |
55 mm |
104.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-070 |
70 mm |
110.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15982830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-090 |
90 mm |
155.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15992830
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-110 |
110 mm |
195.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15902840
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-01147-125 |
125 mm |
253.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Analyse von Schwebstoffen im Abwasser nach 2540D aufgrund seiner Temperaturbeständigkeit bis 550 °C
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
65 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
400 ml/min | |
Hydrophil | |
0.27 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Nicht steril | |
MG 550-HA | |
100/Packung |