Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad MGG
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-1106-037
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00600kg
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Luftfilterung
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
64 g/m2 | |
Scheibe | |
1,5 μm | |
600 ml/min | |
Hydrophil | |
0.28 mm |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGG | |
100/Packung | |
37 mm |