Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGA
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1101-203254
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15982720
  • 308.00 € / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Bindemittelfrei
  • Geeignet für:
    • Luft-/Gasfiltration
    • Flüssigkeitsfiltration
    • Klärung von Puffer- und Reagenzlösungen
    • Analytisc Probenvorbereitung
    • Partikelanalyse
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
55 g/m2
Blatt
1,6 μm
510 ml/min
Hydrophil
0.25 mm
Weiß
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser
Unsteril
MGA
100/Packung
203 x 254 mm