Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Glasmikrofaserfilter, Gütegrad MGF
Bindemittelfreie Filter aus Glasmikrofaser für analytische und gravimetrische Analysen und Vorfilterung.
459.00 € - 4450.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 75 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Blatt |
Material | bindemittelfreie Glas-Mikrofaser |
Particle Retention | 0,7 μm |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15982730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1105-203254 |
203 x 254 mm | 50/Packung |
459.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15992730
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-1105-460570 |
460 x 570 mm | 100/Packung |
4450.00 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Bindemittelfrei
- Geeignet für:
- Klärung von Proteinlösungen
- Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP-Test
- Flüssigkeitsfiltration
- Vorfilterung
- Reinigung
- Analytisc Probenvorbereitung
- Partikelanalyse
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
75 g/m2 | |
Blatt | |
0,7 μm | |
110 ml/min | |
Hydrophil |
Weiß | |
bindemittelfreie Glas-Mikrofaser | |
Unsteril | |
MGF | |
0,38 mm |