Learn More
Macherey-Nagel™ Mikroeinsätze f. Probengläser N 8-1 und N 11-1 0, 25ml (VE=100 Stck.)
Artikelnummer. 10349870 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Klar
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe unitSize
10349870 Klar 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10349870 Lieferant Macherey-Nagel™ Lieferanten-Nr. 702968.1
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Farbe Klar
Material Glas
Volumen (metrisch) 0,15 mL
Modell Für Fläschchen mit kleiner Öffnung
Basisausführung Konisch
Menge 100/Packung
Zur Verwendung mit (Geräte) Fläschchen mit kleiner Öffnung
Höhe (metrisch) 31 mm