Learn More
Fisherbrand™ pH-Elektrode aus Glas mit DIN-Anschluss
Diese einzigartige pH-Elektrode mit geformtem Kopf und DIN-Anschluss ist mit den meisten pH-Messgeräten kompatibel.
135.68 € - 204.00 €
Spezifikation
Anschlusstypen | DIN |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 12 mm |
Typ | pH-Elektrode |
Länge (metrisch) | 120 mm |
Material | Glas |
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturbereich (metrisch) | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11739808
|
Fisherbrand™
|
80 °C | 13 |
198.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11759808
|
Fisherbrand™
|
–5 bis 100 °C | 13 |
135.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11749808
|
Fisherbrand™
|
–5 bis 100 °C | 0 bis 13 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- pH-Elektrode mit gegossenem Kopf und 1 m Kabel mit BNC- oder DIN-Anschluss, kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- DIN-Steckverbinder kompatibel mit den meisten pH-Messgeräten
- Referenz Ag/AgCl
- pHast-Temp™-Elektrode
Spezifikation
DIN | |
pH-Elektrode | |
Glas |
12 mm | |
120 mm |