Specifications
| Partikelgröße | 5 bis 17 μm |
| Porengröße | 60 Å |
| Menge | 25er-Packung |
| Typ | Glasplatten |
| Porenvolumen | 0,75 ml/g |
| Spezifische Oberfläche | ∼500 m2/g |
| Abmessungen (L x B) | 10 x 10 cm |