Learn More
Poulten Graf™ Glas/PP/PTFE Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender
Artikelnummer. 10262991
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0,4 bis 2 ml
1 bis 5 ml
10 bis 50 ml
2 bis 10 ml
20 bis 100 ml
40 bis 200 ml
6 bis 30 ml
Packungsgröße:
1 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
10262991 0,4 bis 2 ml 1 Stück
10272991 1 bis 5 ml 1 Stück
10568721 10 bis 50 ml -
10242371 20 bis 100 ml 1 Stück
10749331 2 bis 10 ml 1 Stück
10519111 40 bis 200 ml 1 Stück
10558721 6 bis 30 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10262991 Lieferant Poulten Graf™ Lieferanten-Nr. 101 08127
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmittelspender aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
Zum Dispensieren reiner organischer Lösungsmittel.Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Lösungsmitteldispenser aus Glas/PP/PTFE haben einen Dosierzylinder und Kolben aus Glas.
  • Hergestellt gemäß DIN EN ISO 9001:2008 unter Verwendung von hochqualitativen Materialien
  • Solider Spenderkolben aus Glas
  • Zylinder zum Schutz gegen Bruch mit Kunststoff überzogen
  • Mit Zertifikat, individuell nummeriert
  • Ergonomische Fingerschutzkappe aus PP mit Volumeneinstellungssystem
  • Graduierung auf der Skala ist gelasert und gut ablesbar
  • Schnelle und einfache Volumeneinstellung mit zusätzlichen Feinanpassungen
Spezifikation
Produkttyp Fortuna Optifix Lösungsmittelspender
Material PTFE, Polypropylen, Glasfaser
Volumen (metrisch) 0,4 bis 2 ml
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zum Dispensieren von Lösungsmitteln
Menge Je