Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsige Flaschen mit Schraubverschlüssen
Artikelnummer. 10043771
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
100 ml
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10043771 25 ml 1 Stück
11351525 100 ml 1 Stück
10658851 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10043771 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 41324006
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Optimal zur Aufbewahrung von trockenen Pulvern im Labor. Die Karl Hecht™ Assistent™ Weithalsflaschen mit Schraubverschluss ermöglichen einen einfachen Zugriff den Inhalt.
  • Mit Gewinde und Schraubverschluss
  • Klarglas
  • Die Schraubverschlüsse sind hitzebeständig bis 110 °C.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 ml
Farbe Klar
Innendurchmesser (metrisch) Hals 28 mm
Enthält Schraubverschluss
Material Glas
Dispensiervolumen (metrisch) 25 ml
Öffnung Weit
Produkttyp Reagenzflasche
Verschlusstyp Schraubkappe