Learn More
Hanna Instruments™ Glas-pH-Einstichelektrode, nachfüllbar, spitzer Sensor, 120 X 12 mm, BNC-Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Glas |
| pH-Bereich | 0 bis 12 |
| Temperaturbereich (metrisch) | -5 °C bis +100 °C |