Learn More
Resch Glas™ Glasfläschchen mit Rollrand
Marke: Resch Glas™ 9400215
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.36800kg
Beschreibung
Mit PE-Schnappdeckel.Volumen: 5mL
Verschluss: 1
φ/H: 19/40mm
Spezifikation
Transparent | |
Glas | |
Schnappdeckel | |
200/Packung |
19 mm | |
5 ml | |
40 mm |