Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen mit Rollrand
Beschreibung
- Hergestellt aus Glas für optimale Sichtbarkeit
- Schnappverschluss
- Lieferbar in verschiedenen Größen passend für die Ansprüche im Labor
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Außendurchmesser (metrisch) | 24 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 10 ml |
| Anzahl pro Packung | 154 |
| Verschlussmaterial | Kunststoff |
| Verschlusstyp | Schnappverschluss |
| Menge | 154/Packung |
| Höhe (metrisch) | 41 mm |