Learn More
Hecht Karl™ Glasfläschchen mit Rollrand
Artikelnummer. 10758842
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 ml
10 ml
15 ml
30 ml
Höhe (metrisch):
24 mm
41 mm
48 mm
72 mm
Außendurchmesser (metrisch):
24 mm
25 mm
28 mm
Anzahl pro Packung:
108
130
154
Packungsgröße:
108 Stück
130 Stück
154 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Höhe (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) Anzahl pro Packung unitSize
10758842 5 ml 24 mm 24 mm 154 154 Stück
10339451 10 ml 41 mm 24 mm 154 154 Stück
10419241 15 ml 48 mm 25 mm 130 130 Stück
10247531 30 ml 72 mm 28 mm 108 108 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10758842 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 42783008
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit gerolltem Rand. Karl Hecht™ Glasfläschchen sind ideal für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen.
  • Hergestellt aus Glas für optimale Sichtbarkeit
  • Schnappverschluss
  • Lieferbar in verschiedenen Größen passend für die Ansprüche im Labor
Spezifikation
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 24 mm
Material Glas
Volumen (metrisch) 5 ml
Anzahl pro Packung 154
Verschlussmaterial Kunststoff
Verschlusstyp Schnappverschluss
Menge 154/Packung
Höhe (metrisch) 24 mm