Learn More
Gravis Probenflaschen aus Glas
Artikelnummer. 15114633
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
12,5 ml
20 ml
25 ml
67 mL
96 mL
Packungsgröße:
131 Stück
140 Stück
210 Stück
86 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) unitSize
15114633 12,5 ml 210 Stück
15134633 67 mL 140 Stück
15124633 25 ml 210 Stück
17580616 20 ml 131 Stück
15114643 96 mL 86 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15114633 Lieferant Gravis Lieferanten-Nr. E00915112
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hervorragend geeignet für die Aufnahme und Lagerung von kleinen Mengen flüssiger Proben. Gravis Glasprobenflaschen werden aus Kalk-Natron-Glas hergestellt.
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Farbe Klar
Material Glas
Volumen (metrisch) 12,5 ml
Anzahl pro Packung 20
Menge 20 Packung