Learn More
Rogo Sampaic™ Objektträger aus Glas
8.96 € - 9.81 €
Spezifikation
Edges | Schnitt |
---|---|
Material | Glas |
Länge (metrisch) | 76 mm |
Breite (metrisch) | 26 mm |
Menge | 50 pro Packung |
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11842340
|
Rogo Sampaic™
BPB022 |
Glas | Orange |
8.96 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11822350
|
Rogo Sampaic™
BPB029 |
Glas | Gelb |
9.65 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11832350
|
Rogo Sampaic™
BPB030 |
Glas | Grün |
9.81 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11852350
|
Rogo Sampaic™
BPB032 |
Glas | Blau |
9.81 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Schnitt | |
76 mm | |
50 pro Packung |
Glas | |
26 mm | |
76 x 26 mm |