Learn More
Fisherbrand™ Lösungsmittelfilter aus Glas
Geeignet zur Entfernung von Partikeln in Lösungsmitteln oder zur Reinigung von Lösungen bei Analysetätigkeiten.
388.62 € - 480.00 €
Spezifikation
Material | Glas |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln, Reinigung und Ableitung von Gasen und HPLC-Lösungsmitteln |
Typ | Lösungsmittelfilter |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780005
|
Fisherbrand™
|
300mL funnel, filter support in Pyrex glass fritted (pore size 10μm), 1000mL flask, Aluminum clamp |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11790005
|
Fisherbrand™
|
Stopfen |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Aus hochqualitativem, extra hartem Glas
- Geeignete Membrangröße 47 oder 50 mm
Spezifikation
Glas | |
Filtration von wässrigen und organischen Lösungsmitteln, Reinigung und Ableitung von Gasen und HPLC-Lösungsmitteln | |
Lösungsmittelfilter |