Learn More
Karl Hecht™ Drigalski-Spatel
Click to view available options
Länge (metrisch):
146 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hergestellt aus Glas
- Auch als Rührer verwendbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | Je 1 |
| Produkttyp | Spatel |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für bakteriologische Arbeiten, einschließlich Ausstrichen, Untersuchungen unter dem Mikroskop und Färben |
| Breite (metrisch) Sägeblatt | 45 mm |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 146 mm |