missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hecht Karl™ Färberahmen für 10 Objektträger

Artikelnummer. 10612771
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
85 x 30 x 45 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10612771 85 x 30 x 45 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10612771 Lieferant Hecht Karl™ Lieferanten-Nr. 42481010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Färbegestell
Gerät fasst 10 Objektträger
Abmessungen (L x B x H) 85 x 30 x 45 mm
Höhe (metrisch) 45 mm
Länge (metrisch) 85 mm
Material Glas
Menge Je 1
Breite (metrisch) 30 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.