Learn More
Poulten & Graf GmbH Glasstopfen für BSB-Flasche
Der Poulten& Graf GmbH Glasstopfen für BSB-Flaschen verfügt über eine Dichtung und verstopft den Flaschenhals.
Marke:  Poulten & Graf GmbH GS748ST
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 12950890
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für 250 und 500 ml-BSB-Flaschen
  • Aus durchsichtigem Glas
Spezifikation
Spezifikation
Glasstopfen für BSB-Flaschen
Glasstopfen für BSB-Flaschen
Glas
Durchsichtig
1
BOD-Flaschen