Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Ultra-Ware™ Sockelstütze aus Glas
Die Kimble™ Ultra-Ware™ Sockelstütze aus Glas ist für die Verwendung mit Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheiten geeignet.
Marke: DWK Life Sciences 953726-0001
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Produkttyp: Sockelstütze
- Material: Glas
- Größe: 25 mm
- Zur Verwendung mit: Kimble™ Ultra-Ware™ Mikrofiltrationseinheit
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Kimble Ultra-Ware Mikrofiltrationseinheit | |
Unsteril | |
25 mm |
Nein | |
Glas | |
Sockelstütze |