missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Day Impex™ Temperierbecher aus Glas

Catalog Number p-8013030
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
2000 ml
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Day Impex™ Temperierungsbecher ist ein doppelwandiger Glasbecher mit Anschlüssen zur Temperaturregelung im Becher.

  • Doppelwandiger Glasbecher
  • Mit Einlass- und Auslassanschlüssen zur Temperaturregelung
  • Aus Borosilikatglas
Außendurchmesser (metrisch) 70 mm
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Glas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heiz-/Kühlfunktion
Höhe (metrisch) 110 mm
Menge Je 1
Typ Becher
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'