Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
Marke:  Hirschmann™ 2960160
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11776742
  • 47.00 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung 
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
10 ml
90 mm
7/16 NS-Schliff
Ja
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
± 0.025 ml
± 0.025 ml
Klasse A