Learn More
Hirschmann™ Trapezförmiger Messkolben aus Glas mit Polyethylen-Stopfen
Aus DURAN™ Glas der Klasse A
Marke:  Hirschmann™ 2960133
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11746742
Menge Preis
1 46.80 € / 2 Stück
10 34.55 € / 2 Stück
Verfügbar ab
30-04-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Konformitätszertifiziert, mit datierter Chargenkennung 
  • Trapezförmig
  • Standardschliff und PE-Stopfen
  • Kalibriert für IN, DIN EN ISO 1042
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 1042
1 ml
60 mm
7/16 NS-Schliff
Ja
Polyethylen
Borosilikatglas, Duran Glas
±0.025 ml
±0.025 ml
A