Learn More
Sartorius™ Vakuumfeste Flasche aus Glas mit Aussenschliff NECK
Artikelnummer. 10161541 Alle ansehen Sartorius Produkte
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10161541 1000 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10161541 Lieferant Sartorius™ Lieferanten-Nr. 6983001
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Vakuumfester Filtratkolben für das Sartorius™ Ganzglass-Vakuumfilterhalter-System. Der Sartorius™ Filtratkolben besteht aus langlebigem Borosilikatglas 3.3.
  • Vakuumfest
  • Kann zur Filtratzurückhaltung verwendet werden
  • Ein 6 mm breiter, nicht geschliffener Glasrand, der sich über dem geschliffenen Glashals des Filtratkolbens befindet, verhindert eine Kontamination des Filtrats durch Kontakt mit dem geschliffenen Glasbereich (z. B. mit Fett) während des Ausgießens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Geräte) Halterbaugruppe für Absaugfilter komplett aus Glas