Learn More
Hirschmann™ USP-Messkolben der Klasse A
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ USP-Messkolben der Klasse A bestehen aus strapazierfähigen DURAN™ Glasrohren und sind mit einem Chargenzertifikat des Leistungsverhalten, einem individuellen USP-Zertifikat des Leistungsverhalten und einem DAkkS-Zertifikat erhältlich.
Marke:  Hirschmann™ 282017527
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10189092
  • 48.30 € / 2 Stück
Verfügbar ab: 15-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Blaue Graduierung
  • Mit datierter Chargenkennung
  • Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
USP
50 ml
140 mm
± 0.05 ml
Klasse A
Polyethylen
Duran Glas, Duran Glas
± 0.05 ml