Learn More
Hirschmann™ USP-Messkolben der Klasse A
Zur präzisen, sicheren Flüssigkeitsmessung und Handhabung im Labor. Die Hirschmann Instruments™ USP-Messkolben der Klasse A bestehen aus strapazierfähigen DURAN™ Glasrohren und sind mit einem Chargenzertifikat des Leistungsverhalten, einem individuellen USP-Zertifikat des Leistungsverhalten und einem DAkkS-Zertifikat erhältlich.
Marke: Hirschmann™ 282016527
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25000kg
Beschreibung
- Blaue Graduierung
- Mit datierter Chargenkennung
- Mit NS-Schliff und Stopfen aus Polyethylen
Spezifikation
USP | |
20 ml | |
110 mm | |
± 0.03 ml | |
Klasse A |
Polyethylen | |
Duran Glas, Duran Glas | |
± 0.03 ml | |
Ja |