Learn More
Rogo Sampaic™ Glas-Vollpipetten der Klasse B
Artikelnummer. 11752674
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Farbe:
Gelb
Orange
Rot
Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Farbe unitSize
11752674 2 ml Schwarz 1 Stück
11712684 25 ml Schwarz 1 Stück
11702684 20 ml Gelb 1 Stück
11752684 10 ml Rot 2 Stück
11722684 50 ml Orange 1 Stück
11792674 10 ml - 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11752674 Lieferant Rogo Sampaic™ Lieferanten-Nr. DGG012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet ein extrem hohes Maß an volumetrischer Genauigkeit für Ihre Pipettieranforderungen. Die Rogo Sampaic™ Messpipetten aus Glas der Klasse B bestehen aus klarem Kalknatronglas.
  • Mit bernsteinfarbenen eingeschmolzenen Graduierungen
  • Mit Sicherheitskolben
Spezifikation
Genauigkeit 0.02 ml
Kalibriert Ja
Kalibrierung 0.01 ml
Klasse B
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungen 0.01 ml
Farbe Schwarz
Volumen (metrisch) 2 ml
Länge (metrisch) 360 mm