Learn More
MP Biomedicals™ Geneclean Glassmilk
GeneClean Glassmilk
Marke: MP Biomedicals™ 111001204
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Glasmilch-Brei ermöglicht Flexibilität bei Reaktionsgröße und -volumen.
- GeneClean Glassmilk ist eine speziell vorbereitete wässrige Suspension aus urheberrechtlich geschützter Kieselgelmatrix.
- GeneClean Glassmilk wird mit dem GeneClean Kit geliefert, das sich an radioaktive ssDNA oder dsDNA mit Isotopenmarkierung bindet, die aus Agarose aufgereinigt wird, wodurch aufgereinigte DNA zur weiteren Verwendung entsteht.
Spezifikation
Kits und Assays | |
Geneclean™Glassmilk™ ist eine speziell vorbereitete wässrige Suspension proprietärer Kieselgelmatrix. | |
1,25 mL |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.