Learn More
Glaskohlenstoffstab, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser 2, Thermo Scientific Chemicals
Es wird in der Elektrochemie als Elektrodenmaterial, aber auch häufig für Hochtemperaturtiegel und als Bestandteil einiger prothetischer Geräte verwendet. Es wird auch in Labors verwendet.
212.00 € - 633.00 €
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11334307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
037997.DJ
50 mm
212.00 €
50 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11324307
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
037997.DM
100 mm
375.00 €
100 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15491467
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
037997.DR
200 mm
633.00 €
200 Millimeter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Glassy carbon rod, type 2 is widely used as an electrode material in electrochemistry, as well as for high temperature crucibles and as a component of some prosthetic devices. It is used in laboratories as well.