missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glecaprevir, TRC

Artikelnummer. 30135047
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135047 50 mg 50 Milligramm
30004395 5 mg 5 Milligramm
30012159 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30135047 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG40701550MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1365970-03-1
Synonym ABT 493∣(3aR,7S,10S,12R,21E,24aR)-7-tert-Butyl-N-((1R,2R)-2-(difluoromethyl)-1-((1-methylcyclopropane-1-sulfonyl)carbamoyl)cyclopropyl)-20,20-difluoro-5,8-dioxo-2,3,3a,5,6,7,8,11,12,20,23,24a-dodecahydro-1H,10H-9,12-methanocyclopenta(18,19)(1,10,17,3,6)trioxadiazacyclononadecino(11,12-b)quinoxaline-10-carboxamide;

Spezifikation

Format Neat
Summenformel C38H46F4N6O9S
Molekulargewicht 838.86
InChI-Schlüssel MLSQGNCUYAMAHD-ZSXAAYSXSA-N
SMILES [H][C@@]12C[C@H](N(C1)C(=O)[C@@]([H])(NC(=O)O[C@]1([H])CCC[C@@]1([H])OC\C=C/C(F)(F)C1=NC3=CC=CC=C3N=C1O2)C(C)(C)C)C(=O)N[C@@]1(C[C@H]1C(F)F)C(=O)NS(=O)(=O)C1(C)CC1
IUPAC-Name (1R,14Z,18R,22R,26S,29S)-26-tert-butyl-N-[(1R,2R)-2-(difluoromethyl)-1-{[(1-methylcyclopropyl)sulfonyl]carbamoyl}cyclopropyl]-13,13-difluoro-24,27-dioxo-2,17,23-trioxa-4,11,25,28-tetraazapentacyclo[26.2.1.0³,¹².0⁵,¹⁰.0¹⁸,²²]hentriaconta-3,5,7,9,11,14-hexaene-29-carboxamide
Produkttyp API
Menge 50 mg
Molekulargewicht (g/mol) 838.87
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.