Learn More
Brady™ GlobalMark™ Permanente Klebebänder aus Vinyl
Gewährleisten die Haftung von Etiketten auf stark strukturierten Oberflächen
436.00 € - 660.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | RoHS |
---|---|
Klebstofftyp | Acryl, Permanent |
Material | Vinyl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | GlobalMark™ Drucker |
Glanz | 60 Gardner-Einheiten |
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Breite (angloamerikanisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17649515
|
Brady™
113114 |
Gelb | 4 in. |
660.00 €
1 Rollen |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12783557
|
Brady™
113109 |
Weiß | 4 in. |
660.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15181679
|
Brady™
113111 |
Weiß | 2,25 in. |
436.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Klebt leicht auf schwierigen Objekten mit schwacher Oberflächenspannung wie PVC-Rohren, spritzgegossenen Gerätekoffern, ABS-Kunststoffen, pulverbeschichteten Oberflächen und Geräten aus recycelten Kunststoffen.
- B-595 Vinylfolie mit Permanentkleber
- 5 Jahre Haltbarkeit im Außenbereich
- In weiß und gelb erhältlich
Compliance
Entspricht der RoHS-Richtlinie
Spezifikation
RoHS | |
Vinyl | |
60 Gardner-Einheiten | |
1 Rolle | |
-40 bis 82 °C | |
100 ft. (2,01 m) |
Acryl, Permanent | |
GlobalMark™ Drucker | |
5 Jahre | |
-40 bis 180 °F | |
0.004 Zoll | |
30.48 m |