Learn More
Brady™ GlobalMark™ Einfarbige Farbbänder
Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest. Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt.
231.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Einfarbiges Beschriftungsband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | GlobalMark™ Drucker |
Länge (angloamerikanisch) | 65.6 yd. |
Breite (angloamerikanisch) | 4.13 in. |
Länge (metrisch) | 60 m |
Código de producto | Marca | Farbe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Farbe | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11544304
|
Brady™
800521 |
Schwarz |
231.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11574304
|
Brady™
800524 |
Blau |
231.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11584304
|
Brady™
800525 |
Grün |
231.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11554304
|
Brady™
800522 |
Weiß |
231.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10015233
|
Brady™
800523 |
Rot |
231.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Descripción
- Farbbänder für Drucker
- Die Farbbänder von Brady sind äußerst robust und wischfest
- Dadurch wird sicher gestellt, dass der gedruckte Text über Jahre im Außenbereich und in industriellen Umgebungen gut lesbar bleibt
- Die Farbbänder werden in separaten Kassetten geliefert, die ganz einfach in den GlobalMark™ Drucker eingesetzt werden und mit einem Klick einrasten
- Patentnummer D481,7555
- GlobalMark Druckerfarbbänder, einfarbig
Especificaciones
Einfarbiges Beschriftungsband | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
1 Rolle/Packung |
GlobalMark™ Drucker | |
4.13 in. | |
105 mm | |
Gedruckter Text hält jahrelang im Freien und in Industriegebieten |