Learn More
Brady™ GlobalMark™ Zweifarbige Farbbänder mit Panel
GlobalMark™ Printer Ribbonstony sind äußerst robuste, auswischfeste GlobalMark™ Farbbänder, die sicherstellen, dass Ihr gedruckter Text jahrelang im Freien und in industriellen Umgebungen anhält.
311.00 € - 367.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Zweifarbiges Etikettierband |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | GlobalMark™ Drucker |
Länge (metrisch) | 60 m |
Breite (metrisch) | 105 mm |
Abmessungen (L x B) | 60 m x 105 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11589303
|
Brady™
076775 |
Blau | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11579303
|
Brady™
076774 |
Schwarz | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11529303
|
Brady™
076763 |
Rot | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11519303
|
Brady™
076762 |
Rot | 60 m x 105 mm |
367.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11569303
|
Brady™
076771 |
Orange | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11559303
|
Brady™
076770 |
Schwarz | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11599303
|
Brady™
076782 |
Blau | 60 m x 105 mm |
358.00 €
1 Box |
Verfügbar ab: 07-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11539303
|
Brady™
076766 |
Gelb | 60 m x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
10011213
|
Brady™
076767 |
Gelb | 60 m x 105 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- 16 in.-Platten mit zwei verschiedenen Farben ermöglichen es dem Benutzer, zwei Farben auf ein Etikett zu drucken, ohne dass Bänder ausgetauscht werden müssen
- Die Harzrezeptur der R4400 Serie bietet ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Kratzer und hohe Temperaturen, wenn sie auf das entsprechende Etikettenmaterial gedruckt wird
- Empfohlen für das Drucken auf glänzenden oder sehr glatten Etikettenmaterialien, wie z. B. hochbeständiges Polyester (B-483) und Permanent-Polyester (B-423) von Brady™
- Farbbänder werden in separaten Kartuschen geliefert, die direkt in den GlobalMark™ Drucker eingehängt werden und ganz einfach "einrasten"
Spezifikation
Zweifarbiges Etikettierband | |
60 m | |
60 m x 105 mm |
GlobalMark™ Drucker | |
105 mm |