Learn More
Sanplatec™ Handschuhfach-Gasentlüftungstyp, Typ G
Beschreibung
- Das abnehmbare Gehäuse-/Bodensystem ermöglicht hohe Beladungsmengen und volle Kapazität.
- Die Typen G und GS sind für die Innenbeladung von Geräten ausgelegt.
- Bei der Ausführung G sind der untere Teil und der Hauptkörper aus Acryl gefertigt, was eine klare Sicht ermöglicht.
- Die Schleusenkammer kann dekomprimiert werden.
- Innenmaße der Materialschleuse (mm): 200B x 200T x 200H
- Absperrhahn für Gasentlüftung am Hauptgehäuse: 2 Stück (6-Rohr-Einhandbedienung)
- Ventil am Durchflusskasten: 2 Stück (Düsendurchmesser 9 mm)
- Vakuummeter am Durchlasskasten: 1 Stück (für 0 bis 0,1 MPa)
- Handschuh und Handschuhband: 1 Set
- Material der Bodenplatte: Acryl (Typ G), Edelstahl (Typ GS)
- Zwei Handschuhfächer können auf Sonderbestellung mittels eines Verbindungsstücks miteinander verbunden werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Handschuhbox |
| Filtertyp | Keine |
| Beleuchtungsart | Keine |
| Material | Acryl |
| Gewicht (metrisch) | 31 kg |