Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tragbares Handschuhkastensystem
Der Bediener und die externe Umgebung werden durch das SP Scienceware™ tragbare Handschuhboxsystem geschützt, einem leichten, eigenständigen tragbaren Isolierungsschrank.
Marke:  Bel-Art™ H50028-0000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 9.45000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12388617
  • 1335.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Im Lieferumfang sind ein Paar Handschuhe und zwei Klemmringe enthalten
Beschreibung
Beschreibung
  • Das große Acrylfenster mit runden, 6 Zoll großen Handschuhöffnungen ermöglicht eine sichere Sicht auf den Betrieb; die seitliche Öffnung mit einem Durchmesser von 8 Zoll ermöglicht ein einfaches Einsetzen von Materialien und Ausrüstung
  • Große Neoprenhandschuhe mit einer Länge von 22 Zoll (20 Zoll installiert) sind im Lieferumfang enthalten; bieten guten Schutz vor Gas, Flüssigkeiten oder Feststoffen
  • Handschuhe sind mit Klemmringen an den runden, Zoll großen Öffnungen befestigt (im Lieferumfang enthalten)
  • Gehäuse aus LDPE mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
Bestellinformation
Abmessungen (L x B x H): 13 x 27 x 22 Zoll (33 x 69 x 56 cm). Versandgewicht: 38 lb. (17.2 kg). Beachten Sie, dass Ersatzklemmringe (Herst.- Nr. 500290200) und Ersatzneoprenhandschuhe (Herst.- Nr. H500290000) erhältlich sind.
Spezifikation
Spezifikation
Handschuhbox
Weiß
Gasanschlüsse, Handschuhboxen, Handschuhe
1
17,2 kg
LDPE mit Acryl-Fenster
33 cm
55 cm
126,5 l
68,5 cm