Learn More
Ansell™ P HANDSCH. SOL-KNIT 39-112 G7 G7
Click to view available options
Größe:
7
Beschreibung
- Industrielle Handschuhe
- Geschwungene, vorgebogene Finger und Flügeldaumen verringern die Ermüdung der Hände und sorgen für zusätzlichen Arbeitskomfort
- Für optimalen Komfort durch die natürliche Form. Gut geeignet für den Einsatz bei langwierigen Arbeiten
- Die hervorragende Fingerfertigkeit und die hohe Nass- und Trockenhaftung tragen zur Sicherheit des Trägers und letztendlich zur Gesamtproduktivität bei
- Lebensmittelzugelassen
Anwendungen:
- Aufstellen von Plattenbauteilen
- Veredelung von Materialien und Produkten
- Montage und Demontage von Anlagen
- Reparatur und Wartung von Geräten
- Handhabung von Materialien mit scharfen oder rauen Kanten
- Austausch von Ölen, Flüssigkeiten und Filtern
- Pflege und Wartung an Produktionslinien
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 4 (Abriebfestigkeit); Normen EN 374, EN 388, EN 407; gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
Beschreibung | Antistatisch, silikonfrei, latexfrei, nicht chloriert |
Coating Material | Nitril |
Farbe | Grün |
Latex Free | Ja |
Produkttyp | Sol-Knit™ Nitrilhandschuhe der Serie 39-122 |
Größe | 7 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Hochleistungsanwendungen |
Art der Handschuhstulpe | Stulpe |
Auskleidungsmaterial | Interlock-Baumwolle |
Modell | 39/122-Serie |