missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes GLP-1 7-36a
Beschreibung
GCG wird auch als GLP1 oder Glucagon bezeichnet. Glucagon ist ein pankreatisches Hormon mit 29 Aminosäuren, das der Glucose-senkenden Wirkung von Insulin durch Stimulierung der Glykogenolyse und der Gluconeogenese entgegenwirkt. Es ist auf 2q36-2q37 lokalisiert. GLP1, auch bekannt als 7-37 aufgrund der Codons des Preproglucagon-Moleküls, die es codieren, macht pankreatische Beta-Zellen Glucose-Kompetent; es könnte für die Behandlung von nicht insulinabhängigen Diabetes mellitus nützlich sein. Auch GLP1 ist ein potenter Insulin-Secretagoge. Es spielt eine große Rolle in der Enteroinsularachse, zum Beispiel für die Feststellung, dass Plasma-Insulin-Spiegel, die die orale Einnahme von Glukose begleiten, größer sind als die, die beobachtet wird, wenn Glukose intravenös verabreicht wird.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P01275 |
| Assay-Bereich | 156,3 bis 20.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 150 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 2641 |
| Gensymbol | GCG |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?