missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GLRA1 Monoclonal Antibody (4D6), Invitrogen™

Artikelnummer. 15508772
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15508772 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15508772 Lieferant Invitrogen Lieferanten-Nr. MA518977

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: IWKPDLFFAN EKGAHFHEIT TDNKLLRISR NGNVLYSIRI TLTLACPMDL KNFPMDVQTC IMQLESFGYT MNDLIFEWQE QGAVQVADGL TLPQFILKEE

GLRA1 is a subunit of a pentameric inhibitory glycine receptor, which mediates postsynaptic inhibition in the central nervous system. Defects in GLRA1 are a cause of startle disease (STHE), also known as hereditary hyperekplexia or congenital stiff-person syndrome. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for GLRA1. Glycine receptors (GlyR) that include GLRA1 are members of the cys-loop family of ligand-gated ion channels, responsible for mediating the inhibitory effects of glycine. GLRA1 are widely distributed throughout the CNS, particularly within the hippocampus, spinal cord and brain stem. Diseases associated with GLRA1 include Hyperekplexia, Hereditary 1 and Hyperekplexia.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GLRA1
Anwendungen ELISA, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon 4D6
Konzentration 0.2-1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with no preservative; pH 7.4
Gen GLRA1
Gen-Zugriffsnummer P23415
Gen-Alias GLRA1, Glra2, GLYRA1, Glycine receptor subunit alpha-1, Glycine receptor subunit alpha-2
Gensymbole GLRA1
Wirtsspezies Mouse
Immunogen GLRA1 (NP_000162, 121 a.a. ∽ 220 a.a) partial recombit protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2741
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.