Learn More
Thermo Scientific Chemicals [Glu-1] Fibrinopeptid B, Mensch
für zell- und molekularbiologische Anwendungen.
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J66755.M^
Weitere Details : CAS : 103213-49-6 Netto-Gewicht : 0.00001kg
Artikelnummer. 15438239
  • 96.40 € / 1 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
[Glu^1] Fibrinopeptide B is used as a indicator of coagulation and fibrinolytic activity. And is useful for the tuning and calibration of electrospray ionization and MALDI mass spectrometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Human
[Glu1] Fibrinopeptide B
Pulver
[Glu1] Fibrinopeptide B, human
RUO - research use only
HPLC
-30°C to -10°C
1570.57
1 mg
Glu-Gly-Val-Asn-Asp-Asn-Glu-Glu-Gly-Phe-Phe-Ser-Ala-Arg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke