Learn More
Invitrogen™ Glucocorticoid Receptor Recombinant Human Protein, Ligand Binding Domain
Glucocorticoid receptor ligand binding domain (GR-LBD) is a 57.85 kDa recombinant human protein (amino acids 521-777) expressed as a glutathione-S-transferast (GST) fusion protein in baculovirus-infected insect cells.
Marke:  Invitrogen™ A15668
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15410714
  • 796.00 € / 4.50 Milligramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
GR-LBD is expressed and purified in the absence of exogenous ligands, making it ideal for ligand binding and coregulator displacement studies.
  • Flexible—use in your in-house assay or as part of our LanthaScreen™ Coactivator or Competitive Binding assays for a complete assay solution
  • Ready to use—active and tagged (with GST)
  • Convenient—available in bulk sizes
Spezifikation
Spezifikation
NP_000167
2908.0
Store in ultra-cold freezer (-68 to -85°C).
Recombinant, Ligand Binding Domain
NR3C1
Recombinant
Baculovirus
Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay, Nuclear Receptor Assay
4.5mg
RUO - research use only
GR, GCR, GRL, GCCR
Human
GST Tag