Learn More
Glukonsäure, 50 Gew. % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
Gehäuse 10L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gluconic acid |
Farbe | Weiß bis gelb |
Beilstein | 03, 542 |
Merck Index | 15, 4492 |
Formelmasse | 196.16 |
Reinheit (%) | 49 to 55% (Titrimetry other) |
Dichte | 1,23g/mL |
Menge | 2,5 l |
Verpackung | Glasflasche |
Physikalische Form | Kristallpulver oder Kristalle |