missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Glucose 1-dehydrogenase Antibody, HRP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18054768 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18054768 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18054768 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP297731H

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Glucose 1-dehydrogenase Polyclonal specifically detects Glucose 1-dehydrogenase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Glucose 1-dehydrogenase
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat HRP
Verdünnung Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias 6-phosphogluconolactonase, DKFZp686A01246, EC 1.1.1.49, EC 2.7.4.3, EC 3.1.1.31, G6PD, H form, G6PDH, GDH/6PGL endoplasmic bifunctional protein, GDHglucose 1- dehydrogenase, glucose dehydrogenase, glucose dehyrogenase, glucose-6-phosphate dehydrogenase, salivary, hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase), MGC87643
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Glucose 1-dehydrogenase fragment.
Reinigungsverfahren Antigen Affinity-purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9563
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.