Learn More
GluR1 Antibody (S355-1), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18403755 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18403755 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18403755 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222399AF488
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
GluR1 Monoclonal antibody specifically detects GluR1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen GluR1
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon S355-1
Konjugat Alexa Fluor 488
Verdünnung Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias AMPA 1, AMPA-selective glutamate receptor 1, GluA1, GLUH1, GluR-1, GLUR1gluR-A, GluR-A, GLURA, GluR-K1, glutamate receptor 1, Glutamate receptor ionotropic, AMPA 1, glutamate receptor, ionotropic, AMPA 1, HBGR1, MGC133252
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Fusion protein amino acids 1-389 (extracellular N-terminus) of rat GluA1/GluR1
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Neurotransmission, Phospho Specific, Vision
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2890
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1