Learn More
Glutaraldehyd, 25 % wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11423488
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
Pentanedial
O=CCCCC=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
111-30-8
C5H8O2
100.12
MFCD00007025
SXRSQZLOMIGNAQ-UHFFFAOYSA-N
glutaraldehyde, glutaral, glutaric dialdehyde, cidex, glutardialdehyde, 1,5-pentanedial, sonacide, glutarol, aldesan, glutaric aldehyde
3485
CHEBI:64276
Pentanedial
O=CCCCC=O
Glutaraldehyde is used for cross-linking proteins and polyhydroxy materials. Also used as a fixative for tissues and as an amine-reactive homobifunctional crosslinker. It is also used in coupling reaction of biotin hydrazides to nucleic acids which is useful for conjugating fluorescent hydrazides and hydroxylamines to DNA and for stabilization ofproteins on agarose beads,activation of polystyrene and glass, for immobilization of antibodies and antigens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutaraldehyd wird für die Vernetzung von Proteinen und Polyhydroxymaterialien verwendet. Wird auch als Fixiermittel für Gewebe und als aminreaktiver homobifunktionaler Crosslinker und als Desinfektionsmittel für medizinische Geräte verwendet. Wird auch bei der Kopplungsreaktion von Biotin-Hydraziden zu Nukleinsäuren verwendet, was für die Konjudizierung fluoreszierender Hydrazide und Hydroxylamine mit DNA und für die Stabilisierung von Ofproteinen auf Agarose-Beads, die Aktivierung von Polystyrol und Glas für die Immobilisierung von Antikörpern und Antigenen nützlich ist. Es handelt sich um ein Desinfektionsmittel, das schnell gegen vegetative Formen von grampositiven und gramnegativen Bakterien wirkt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ethanol, Benzol, Äther, Aceton, Dichlormethan, Ethylacetat, Isopropanol, n-Hexan und Toluol.
Hinweise
Wärme- und luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glutaraldehyde
Dichte 1.062
Prozentgehaltsbereich 0.25
Strukturformel OHC(CH2)3CHO
Brechungsindex 1.373
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2922
Beilstein 605390
Merck Index 14,4472
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,benzene,ether,acetone,dichloromethane,ethylacetate,isopropanol,n-hexane and toluene.
Formelmasse 100.12
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaraldehyde, 25% aq. soln.
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P320-Besondere Behandlung dringend erforderlich (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.