Learn More
Glutaric Acid-1,5-13C2, TRC
Artikelnummer. 30389477
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30389477 25 mg
30392254 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30389477 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG59800225MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185108-16-0
Summenformel C313C2H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 134.1
Synonym Pentanedioic Acid-13C2, 1,3-Propanedicarboxylic Acid-13C2, 1,5-Pentanedioic Acid-13C2, NSC 9238-13C2
SMILES O[13C](CCC[13C](O)=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaric Acid-1,5-13C2
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,6,7)(H,8,9)/i4+1,5+1
Formelmasse 134.049