Learn More
Glutarimid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7043488
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
1121-89-7
C5H7NO2
113.12
MFCD00006670
KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
70726
CHEBI:5435
Piperidin-2,6-Dion
O=C1CCCC(=O)N1
1121-89-7
C5H7NO2
113.12
MFCD00006670
KNCYXPMJDCCGSJ-UHFFFAOYSA-N
glutarimide, 2,6-piperidinedione, 2,6-diketopiperidine, 2,6-dioxopiperidine, acetylglycinamide impurity b, piperidin-2,6-dione, acmc-2099da, 5-21-09-00557 beilstein handbook reference, 2,6-piperidinedione 9ci
70726
CHEBI:5435
Piperidin-2,6-Dion
O=C1CCCC(=O)N1
Glutarimide acts as an inhibitor of protein synthesis. Further, it is used as a reactant for thionations and biocatalytic asymmetric synthesis of sitagliptin production. It is also employed in the generation of beta-adrenoceptor ligands, enantioselective synthesis of securinega alkaloids and alfa-fluoro-alfa amino amides. In addition to this, it is used in intramolecular amidocyclopropanation reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Glutarimid wirkt als Inhibitor der Proteinsynthese. Wird darüber hinaus als Reaktant für Thionationen und biokatalytische asymmetrische Synthese der Sitagliptinproduktion verwendet. Wird auch bei der Erzeugung von Beta-Adrenozeptor-Liganden, enantioselektiver Synthese von Securinega-Alkaloiden und.alfa-Fluoro-alfa-Aminoamiden eingesetzt. Wird darüber hinaus bei intramolekularen Amidocyclopropanationsreaktionen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, heißem Ethanol und kochendem Benzol. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Glutarimide
Schmelzpunkt 153°C to 157°C
Geruch Nearly Odorless
Menge 5 g
Beilstein 110052
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,hot ethanol and boiling benzene. Insoluble in ether.
Formelmasse 113.12
Reinheit (%) 98%