Learn More
Glutarsäuredinitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480068
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11480068 10 g 10 Gramm
11490068 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480068 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23663.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 544-13-8 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It can be used for the conversion, by exchange, of carboxylic acids to nitriles, by heating in the presence of phosphoric acid. The equilibrium is displaced by cyclization to glutarimide. It is also used in the preparation of dicarbonyl compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kann durch Erhitzen in Gegenwart von Phosphorsäure für die Umwandlung von Carbonsäuren in Nitrile verwendet werden. Das Gleichgewicht wird durch Zyklisierung zu Glutarimid verdrängt. Wird auch bei der Herstellung von Dicarbonylverbindungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Alkohol und Chloroform.
Hinweise
Hygroskopisch. Vor Wasser/Feuchtigkeit und Oxidationsmitteln schützen. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 544-13-8
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.117
MDL-Nummer MFCD00001970
InChI-Schlüssel ZTOMUSMDRMJOTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym glutaronitrile, 1,3-dicyanopropane, glutarodinitrile, glutaric acid dinitrile, 1,3-trimethylenedinitrile, pyrotartaric acid nitrile, glutaronitrle, unii-01zi68f3cq, trimethylene dicyanide, glutaric dinitrile
PubChem CID 10994
IUPAC-Name Pentandinitril
SMILES C(CC#N)CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Glutaronitrile
Schmelzpunkt -29°C
Siedepunkt 286°C to 288°C
Flammpunkt 112°C (234°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN3276
Beilstein 1738385
Merck Index 14,4474
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Glutaronitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pentanedinitrile