Learn More
Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Antibody (LHM 2), Biotin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18644986 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18644986 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18644986 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP308253B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
Glutathione Peroxidase 4/GPX4 Monoclonal antibody specifically detects Glutathione Peroxidase 4/GPX4 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Glutathione Peroxidase 4/GPX4
Anwendungen Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon LHM 2
Konjugat Biotin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias EC 1.11.1, EC 1.11.1.12, Glutathione peroxidase 4, glutathione peroxidase 4 (phospholipid hydroperoxidase), GPx-4, GSHPx-4, MCSP, PHGPxsnGPx, phospholipid hydroperoxidase, phospholipid hydroperoxide glutathione peroxidase, mitochondrial, snPHGPx, sperm nucleus glutathione peroxidase
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A 375P cells crude extract
Reinigungsverfahren Protein A or G purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Cancer, Endocrinology, Signal Transduction
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2879
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1 κ