Learn More
Gly-Phe-b-Naphthylamid-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30401236
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30401236 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30401236 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG75500525MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gly-Phe-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 109057-30-9
Summenformel C21H21N3O2 . (C2HF3O2)
Menge 25 mg
Synonym Glycyl-N-2-naphthalenyl-L-phenylalaninamide Trifluoroacetic Acid Salt, alpha-(2-Aminoacetamido)-N-2-naphthyl-L- hydrocinnamamide Trifluoroacetic Acid Salt, L-Glycylphenyl-N-2-naphthyl Trifluoroacetic Acid Salt, Glycyl-L-phenylalanine-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N3O2/c22-14-20(25)24-19(12-15-6-2-1-3-7-15)21(26)23-18-11-10-16-8-4-5-9-17(16)13-18/h1-11,13,19H,12,14,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
Molekulargewicht (g/mol) 347.4