Learn More
Gly-Phe-Beta-Naphthylamid-Trifluoressigsäuresalz, TRC
Artikelnummer. 30403334
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30403334 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30403334 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG7550055MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gly-Phe-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt
CAS 109057-30-9
Summenformel C21H21N3O2 . (C2HF3O2)
Menge 5 mg
Synonym Glycyl-N-2-naphthalenyl-L-phenylalaninamide Trifluoroacetic Acid Salt, alpha-(2-Aminoacetamido)-N-2-naphthyl-L- hydrocinnamamide Trifluoroacetic Acid Salt, L-Glycylphenyl-N-2-naphthyl Trifluoroacetic Acid Salt, Glycyl-L-phenylalanine-beta-naphthylamide Trifluoroacetic Acid Salt
InChI-Formel InChI=1S/C21H21N3O2/c22-14-20(25)24-19(12-15-6-2-1-3-7-15)21(26)23-18-11-10-16-8-4-5-9-17(16)13-18/h1-11,13,19H,12,14,22H2,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
SMILES NCC(=O)N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
Molekulargewicht (g/mol) 347.4